3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908641-1G
PC908641-250MG
APOSPC908641-1GEA
7110
CZK
APOSPC908641-1G
APOSPC908641-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₅F₃N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09753488 CAS číslo: 106877-32-1 |