Tisk…
2-(Fluoromethyl)-6-formylpyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-(Fluoromethyl)picolinaldehyde
PC908550-100MG PC908550-250MG
APOSPC908550-100MGEA 870 CZK
APOSPC908550-100MG APOSPC908550-250MG
2-(Fluoromethyl)-6-formylpyridine 95+%
2-(Fluoromethyl)-6-formylpyridine
Vzorec: C₇H₆FNO
MW: 139.1300 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11865234
CAS číslo: 208111-28-8