Tisk…
Pentafluorophenyl Benzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC908537-1G PC908537-5G
APOSPC908537-1GEA 992 CZK
APOSPC908537-1G APOSPC908537-5G
Pentafluorophenyl Benzoate 98%
Pentafluorophenyl Benzoate
Vzorec: C₁₃H₅F₅O₂
Bod tání: 73…74 °C
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 1548-84-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III