Tisk…
2-Fluoro-3-methoxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908496-1G PC908496-5G
APOSPC908496-1GEA 0 CZK
APOSPC908496-1G APOSPC908496-5G
2-Fluoro-3-methoxypyridine 95%
2-Fluoro-3-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834126
CAS číslo: 163234-74-0