Tisk…
3-(Trifluoroacetyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC908420-1G PC908420-250MG
APOSPC908420-1GEA 22950 CZK
APOSPC908420-1G APOSPC908420-250MG
3-(Trifluoroacetyl)pyridine 95%
3-(Trifluoroacetyl)pyridine
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16067922
CAS číslo: 138624-99-4