Tisk…
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9083-25G PC9083-5G PC9083-100G
APOSPC9083-25GEA 4200 CZK
APOSPC9083-25G APOSPC9083-5G APOSPC9083-100G
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Bod tání: 121…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016626
CAS číslo: 405-05-0