Tisk…
4-Bromo-3,5-dichlorofluorobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-1,3-dichloro-5-fluorobenzene
PC907999-1G PC907999-25G PC907999-5G
APOSPC907999-1GEA 622 CZK
APOSPC907999-1G APOSPC907999-25G APOSPC907999-5G
4-Bromo-3,5-dichlorofluorobenzene 95%
4-Bromo-3,5-dichlorofluorobenzene
Vzorec: C₆H₂BrCl₂F
MW: 243.9 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845890
CAS číslo: 263333-82-0