Methyl-2-amino-3,4-difluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907992-1G
PC907992-5G
APOSPC907992-1GEA
2280
CZK
APOSPC907992-1G
APOSPC907992-5G
Methyl-2-amino-3,4-difluorobenzoate 95%
Methyl-2-amino-3,4-difluorobenzoate
Vzorec:
C₈H₇F₂NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09996886 CAS číslo: 170108-07-3 |