Tisk…
5-(3-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907909-1G
APOSPC907909-1GEA 1620 CZK
APOSPC907909-1G
5-(3-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-(3-Fluorophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Vzorec: C₈H₆FN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09028454
CAS číslo: 341978-66-3