Tisk…
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC907828-10G PC907828-25G
APOSPC907828-10GEA 0 CZK
APOSPC907828-10G APOSPC907828-25G
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
4'-Methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Hustota: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018061
CAS číslo: 711-38-6