3-Amino-2-fluorobenzonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907815-1G
PC907815-5G
APOSPC907815-1GEA
4570
CZK
APOSPC907815-1G
APOSPC907815-5G
3-Amino-2-fluorobenzonitrile 96%
3-Amino-2-fluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₅FN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08062434 CAS číslo: 873697-68-8 |