Tisk…
2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907811-1G PC907811-250MG
APOSPC907811-1GEA 21490 CZK
APOSPC907811-1G APOSPC907811-250MG
2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine 95%
2-Chloro-5-fluoro-N-methylpyrimidin-4-amine
Vzorec: C₅H₅ClFN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01346699
CAS číslo: 67316-43-2