Tisk…
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907776-1G PC907776-250MG PC907776-5G
APOSPC907776-1GEA 5720 CZK
APOSPC907776-1G APOSPC907776-250MG APOSPC907776-5G
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Methyl-2-chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD14698016
CAS číslo: 1073129-57-3