Tisk…
4-Amino-3-chloro-2,5,6-trifluoropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907751-1G PC907751-5G
APOSPC907751-1GEA 7050 CZK
APOSPC907751-1G APOSPC907751-5G
4-Amino-3-chloro-2,5,6-trifluoropyridine 95%
4-Amino-3-chloro-2,5,6-trifluoropyridine
Vzorec: C₅H₂ClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010856
CAS číslo: 2693-57-4