4-(4-Fluoro-3-methylphenyl)butyric acid 95%
PC907547-1G
PC907547-5G
APOSPC907547-1GEA
4770
CZK
APOSPC907547-1G
APOSPC907547-5G
4-(4-Fluoro-3-methylphenyl)butyric acid 95%
4-(4-Fluoro-3-methylphenyl)butyric acid
Vzorec:
C₁₁H₁₃FO₂ MW: 196,22 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07790543 CAS číslo: 331-43-1 |