Tisk…
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: b-Amino-4-fluorobenzeneethanol
PC907360-1G PC907360-250MG
APOSPC907360-1GEA 3540 CZK
APOSPC907360-1G APOSPC907360-250MG
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol 97%
2-Amino-2-(4-fluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₁₀FNO
MW: 155,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11213644
CAS číslo: 140373-17-7