Tisk…
5-Fluoropyrimidine-4,6-diol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC907348-5G
APOSPC907348-5GEA 2570 CZK
APOSPC907348-5G
5-Fluoropyrimidine-4,6-diol 95%
5-Fluoropyrimidine-4,6-diol
Vzorec: C₄H₃FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09033260
CAS číslo: 106615-61-6