4-Chloro-8-fluoroquinazoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC907298-100MG
PC907298-250MG
APOSPC907298-100MGEA
953
CZK
APOSPC907298-100MG
APOSPC907298-250MG
4-Chloro-8-fluoroquinazoline 95%
4-Chloro-8-fluoroquinazoline
Vzorec:
C₈H₄ClFN₂ MW: 182.58 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09837193 CAS číslo: 124429-27-2 |