Tisk…
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9071-1G PC9071-25G PC9071-5G
APOSPC9071-1GEA 1990 CZK
APOSPC9071-1G APOSPC9071-25G APOSPC9071-5G
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
4'-Fluoro-2-methylpropiophenone
Vzorec: C₁₀H₁₁FO
Bod varu: 95…97 °C/0,7mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038305
CAS číslo: 26393-91-9