Tisk…
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-1-methyl-2-(trifluoromethyl)benzene
PC907074-1G PC907074-25G PC907074-5G
APOSPC907074-1GEA 787 CZK
APOSPC907074-1G APOSPC907074-25G APOSPC907074-5G
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride 99%
5-Fluoro-2-methylbenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226544
CAS číslo: 141872-92-6