Tisk…
1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC9069-1G PC9069-5G PC9069-25G
APOSPC9069-1GEA 622 CZK
APOSPC9069-1G APOSPC9069-5G APOSPC9069-25G
1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene 97%
1,3-Bis(difluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₆F₄O₂
Bod varu: 52 °C/50mmHg
Hustota: 1,3949 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458119
CAS číslo: 22236-12-0