Tisk…
3'-Amino-4'-fluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906736-1G PC906736-5G
APOSPC906736-1GEA 0 CZK
APOSPC906736-1G APOSPC906736-5G
3'-Amino-4'-fluoroacetophenone 95%
3'-Amino-4'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115400
CAS číslo: 2002-82-6