(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC9067-1G
PC9067-5G
PC9067-10G
APOSPC9067-1GEA
622
CZK
APOSPC9067-1G
APOSPC9067-5G
APOSPC9067-10G
(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
Vzorec:
F₃COC₆H₄CH₂COOH MW: 220,15 g/mol Bod tání: 54…56 °C Bod vzplanutí: 103 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236325 CAS číslo: 220239-67-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...