2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906598-5G
APOSPC906598-5GEA
3310
CZK
APOSPC906598-5G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₇H₆F₃N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07774130 CAS číslo: 1620-72-0 |