Tisk…
5,7-Difluoroquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906597-1G
APOSPC906597-1GEA 3060 CZK
APOSPC906597-1G
5,7-Difluoroquinoline 95%
5,7-Difluoroquinoline
Vzorec: C₉H₅F₂N
MW: 165,1400 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00474638
CAS číslo: 34522-72-0