Tisk…
(2-Fluorophenyl)oxoacetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906569-1G PC906569-5G
APOSPC906569-1GEA 9100 CZK
APOSPC906569-1G APOSPC906569-5G
(2-Fluorophenyl)oxoacetic acid 95%
(2-Fluorophenyl)oxoacetic acid
Vzorec: C₈H₅FO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739153
CAS číslo: 79477-86-4