Tisk…
5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC906562-250MG PC906562-1G PC906562-5G
APOSPC906562-250MGEA 2240 CZK
APOSPC906562-250MG APOSPC906562-1G APOSPC906562-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine 95%
5-Bromo-3-fluoro-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrFN
MW: 190.0100 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12196979
CAS číslo: 1162674-74-9