Tisk…
3-(Trifluoromethyl)quinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906529-1G PC906529-250MG PC906529-5G
APOSPC906529-1GEA 7250 CZK
APOSPC906529-1G APOSPC906529-250MG APOSPC906529-5G
3-(Trifluoromethyl)quinoline 95%
3-(Trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₆F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11007731
CAS číslo: 25199-76-2