Tisk…
4,5-Difluorophthalonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dicyano-4,5-difluorobenzene
PC906503-1G PC906503-5G
APOSPC906503-1GEA 2200 CZK
APOSPC906503-1G APOSPC906503-5G
4,5-Difluorophthalonitrile 95%
4,5-Difluorophthalonitrile
Vzorec: C₈H₂F₂N₂
MW: 164,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061281
CAS číslo: 134450-56-9