4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Fluorobenzofurazan
PC906486-1G
PC906486-250MG
APOSPC906486-1GEA
12400
CZK
APOSPC906486-1G
APOSPC906486-250MG
4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole 98%
4-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole
Vzorec:
C₆H₃FN₂O MW: 138,10 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03425566 CAS číslo: 29270-55-1 |