4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-(4-(Bromomethyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine, 3-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
PC906453-1G
PC906453-200MG
APOSPC906453-1GEA
14920
CZK
APOSPC906453-1G
APOSPC906453-200MG
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide 95+%
4-[3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]benzyl bromide
Vzorec:
C₉H₆BrF₃N₂ MW: 279.06 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD19442581 CAS číslo: 92367-11-8 UN: 3265 ADR: 8 III |