Tisk…
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906439-1G PC906439-5G
APOSPC906439-1GEA 7050 CZK
APOSPC906439-1G APOSPC906439-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine 95%
2,4-Difluoro-3-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₉F₂N
MW: 157,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275293
CAS číslo: 847502-90-3