Tisk…
4-Fluorophenyl chlorothionoformate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: O-(4-Fluorophenyl) Chlorothioformate, Chlorothioformic Acid O-(4-Fluorophenyl) Ester
PC906433-1G PC906433-5G
APOSPC906433-1GEA 3110 CZK
APOSPC906433-1G APOSPC906433-5G
4-Fluorophenyl chlorothionoformate 98%
4-Fluorophenyl chlorothionoformate
Vzorec: C₇H₄ClFOS
MW: 190,62 g/mol
Bod varu: 82 °C
Bod tání: 84 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134402
CAS číslo: 42908-73-6
UN: 1760
ADR: 8,III