5-Fluoro-2-methylbenzoxazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Fluoro-2-methylbenzo[d]oxazole
PC906427-5G
APOSPC906427-5GEA
3060
CZK
APOSPC906427-5G
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole 97%
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole
Vzorec:
C₈H₆FNO MW: 151,14 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093471 CAS číslo: 701-16-6 |