2,3,5,6-Tetrafluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC9064-25G
PC9064-5G
PC9064-100G
PC9064-10G
APOSPC9064-25GEA
3810
CZK
APOSPC9064-25G
APOSPC9064-5G
APOSPC9064-100G
APOSPC9064-10G
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine 98%
2,3,5,6-Tetrafluoropyridine
Vzorec:
C₅HF₄N MW: 151,06 g/mol Bod varu: 102 °C Hustota: 1,499 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 31 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011734 CAS číslo: 2875-18-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...