Tisk…
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906397-1G PC906397-250MG PC906397-5G
APOSPC906397-1GEA 4860 CZK
APOSPC906397-1G APOSPC906397-250MG APOSPC906397-5G
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₁F₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037361
CAS číslo: 1202578-27-5