Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906389-250MG
APOSPC906389-250MGEA 1950 CZK
APOSPC906389-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid 98%
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846444
CAS číslo: 173315-54-3