Tisk…
Methyl-3-fluoro-2-thiophenecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-fluorothiophene-2-carboxylate
PC906382-5G
APOSPC906382-5GEA 3610 CZK
APOSPC906382-5G
Methyl-3-fluoro-2-thiophenecarboxylate 95%
Methyl-3-fluoro-2-thiophenecarboxylate
Vzorec: C₆H₅FO₂S
MW: 160,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606491
CAS číslo: 100421-52-1