Tisk…
N-(4-Fluorophenyl)formamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4'-Fluoroformanilide, 1-Fluoro-4-formamidobenzene
PC906379-1G PC906379-5G
APOSPC906379-1GEA 2400 CZK
APOSPC906379-1G APOSPC906379-5G
N-(4-Fluorophenyl)formamide 95%
N-(4-Fluorophenyl)formamide
Vzorec: C₇H₆FNO
MW: 139,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 459-25-6