Tisk…
2,5-difluoro-3-nitrotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Difluoro-1-methyl-3-nitrobenzene
PC906352-5G
APOSPC906352-5GEA 3150 CZK
APOSPC906352-5G
2,5-difluoro-3-nitrotoluene 97%
2,5-difluoro-3-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,119 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11519028
CAS číslo: 1093758-82-7