Tisk…
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906351-1G PC906351-5G
APOSPC906351-1GEA 3480 CZK
APOSPC906351-1G APOSPC906351-5G
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 95%
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03413407
CAS číslo: 315-12-8