Tisk…
3-Fluoro-N-methylaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906345-25G PC906345-5G
APOSPC906345-25GEA 6880 CZK
APOSPC906345-25G APOSPC906345-5G
3-Fluoro-N-methylaniline 97%
3-Fluoro-N-methylaniline
Vzorec: C₇H₈FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683095
CAS číslo: 1978-37-6