Tisk…
2,3-Difluoro-6-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC906336-1G PC906336-5G
APOSPC906336-1GEA 2860 CZK
APOSPC906336-1G APOSPC906336-5G
2,3-Difluoro-6-methylpyridine 98%
2,3-Difluoro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16610828
CAS číslo: 1227579-04-5