Tisk…
4-Cyano-3,5-difluoropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Difluoroisonicotinonitrile
PC906325-5G
APOSPC906325-5GEA 1910 CZK
APOSPC906325-5G
4-Cyano-3,5-difluoropyridine 98%
4-Cyano-3,5-difluoropyridine
Vzorec: C₆H₂F₂N₂
MW: 140,093 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13176565
CAS číslo: 1214377-09-9