Tisk…
3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
PC9059-1G PC9059-5G
APOSPC9059-1GEA 2490 CZK
APOSPC9059-1G APOSPC9059-5G
3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
3-Oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanenitrile
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,16 g/mol
Bod tání: 43…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02260793
CAS číslo: 71682-94-5