Tisk…
3-Fluorobenzoylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
PC9056-1G PC9056-25G PC9056-5G
APOSPC9056-1GEA 3710 CZK
APOSPC9056-1G APOSPC9056-25G APOSPC9056-5G
3-Fluorobenzoylacetonitrile 98%
3-Fluorobenzoylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02260777
CAS číslo: 21667-61-8