3-(2-Fluorophenyl)propionaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905581-1G
PC905581-5G
APOSPC905581-1GEA
3380
CZK
APOSPC905581-1G
APOSPC905581-5G
3-(2-Fluorophenyl)propionaldehyde 95%
3-(2-Fluorophenyl)propionaldehyde
Vzorec:
C₉H₉FO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09028588 CAS číslo: 175143-93-8 |