Ethyl 2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905564-1G
PC905564-250MG
APOSPC905564-1GEA
22950
CZK
APOSPC905564-1G
APOSPC905564-250MG
Ethyl 2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate 95%
Ethyl-2-(5-fluoropyridin-3-yl)acetate
Vzorec:
C₉H₁₀FNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16748979 CAS číslo: 39891-14-0 |