Tisk…
2-Fluoro-6-methylbenzoyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905471-1G PC905471-5G
APOSPC905471-1GEA 2690 CZK
APOSPC905471-1G APOSPC905471-5G
2-Fluoro-6-methylbenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-6-methylbenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660278
CAS číslo: 535961-78-5