Tisk…
3-(2-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluorobenzoylacetonitrile
PC9054-1G PC9054-5G
APOSPC9054-1GEA 1780 CZK
APOSPC9054-1G APOSPC9054-5G
3-(2-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile 97%
3-(2-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Vzorec: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02260800
CAS číslo: 31915-26-1